7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Leverantör: Apollo Scientific
OR471592-1G OR471592-250MG OR471592-5G
APOSOR471592-1GEA 3975 SEK
APOSOR471592-1G APOSOR471592-250MG APOSOR471592-5G
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
7-Chloro-4-methoxyindoline-2,3-dione
Formel: C₉H₆ClNO₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00835536
CAS nummer: 15345-55-8