6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Leverantör: Apollo Scientific
OR471555-1G OR471555-250MG
APOSOR471555-1GEA 16675 SEK
APOSOR471555-1G APOSOR471555-250MG
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloro-8-methoxyquinazoline
Formel: C₉H₅BrCl₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD17392824
CAS nummer: 864292-36-4