6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR471388-1G OR471388-250MG
APOSOR471388-1GEA 9475 SEK
APOSOR471388-1G APOSOR471388-250MG
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
6-Hydrazinopyridazine-3-carboxamide
Formel: C₅H₇N₅O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16698821
CAS nummer: 3614-47-9