2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
OR471325-1G
OR471325-5G
APOSOR471325-1GEA
3800
SEK
APOSOR471325-1G
APOSOR471325-5G
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Formel:
C₇H₈ClN Kokpunkt: 45 °C (80 mm Hg) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD12400985 CAS nummer: 72093-14-2 |