4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR471317-1G OR471317-250MG
APOSOR471317-1GEA 16675 SEK
APOSOR471317-1G APOSOR471317-250MG
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Smältpunkt: 259…261 °C (subl.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18807642
CAS nummer: 170918-28-2