4,5-Dichloroindole
Leverantör: Apollo Scientific
OR471155-1G OR471155-250MG
APOSOR471155-1GEA 4125 SEK
APOSOR471155-1G APOSOR471155-250MG
4,5-Dichloroindole
4,5-Dichloroindole
Formel: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,038 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16610777
CAS nummer: 122509-73-3