2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
OR471152-1G
OR471152-250MG
APOSOR471152-1GEA
9125
SEK
APOSOR471152-1G
APOSOR471152-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₆N₂O₂S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD10000843 CAS nummer: 75860-79-6 |