2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR471090-1G OR471090-250MG OR471090-5G
APOSOR471090-1GEA 7075 SEK
APOSOR471090-1G APOSOR471090-250MG APOSOR471090-5G
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Smältpunkt: 186…187 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20642581
CAS nummer: 34173-06-3