1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR471062-1G OR471062-250MG OR471062-5G
APOSOR471062-1GEA 1725 SEK
APOSOR471062-1G APOSOR471062-250MG APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₇BrO
MW: 223,066 g/mol
Kokpunkt: 130…132 °C (1 mm Hg)
Smältpunkt: 117…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01712260
CAS nummer: 5498-31-7