Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4703-25G OR4703-5G OR4703-100G
APOSOR4703-25GEA 1975 SEK
APOSOR4703-25G APOSOR4703-5G APOSOR4703-100G
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Methyl-4-iodo-2-methoxybenzoate
Formel: C₉H₉IO₃
Smältpunkt: 44…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052925
CAS nummer: 148490-97-5