2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR470162-25G OR470162-5G
APOSOR470162-25GEA 8400 SEK
APOSOR470162-25G APOSOR470162-5G
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(Methylthio)phenoxy]acetonitrile
Formel: C₉H₉NOS
MW: 179,239 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18071041
CAS nummer: 43111-34-8