2-Hydroxybutanenitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR46723-1G OR46723-250MG OR46723-500MG OR46723-2.5G OR46723-5G
APOSOR46723-1GEA 3875 SEK
APOSOR46723-1G APOSOR46723-250MG APOSOR46723-500MG APOSOR46723-2.5G APOSOR46723-5G
2-Hydroxybutanenitrile
2-Hydroxybutanenitrile
Formel: C₄H₇NO
MW: 85.104 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042729
CAS nummer: 4476-02-2