Pyridine-3-sulphonamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR46603-1G
OR46603-5G
APOSOR46603-1GEA
755
SEK
APOSOR46603-1G
APOSOR46603-5G
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Pyridine-3-sulphonamide
Formel:
C₅H₆N₂O₂S Smältpunkt: 106…111 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08690712 CAS nummer: 2922-45-4 |