3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-Bromo-5-iodophenyl)methanol
OR46537-1G OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA 1725 SEK
APOSOR46537-1G APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Smältpunkt: 120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09745849
CAS nummer: 188813-08-3