4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4632-1G OR4632-250MG OR4632-5G
APOSOR4632-1GEA 2075 SEK
APOSOR4632-1G APOSOR4632-250MG APOSOR4632-5G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide
Formel: C₆H₈N₄OS
MW: 184,219 g/mol
Smältpunkt: 250 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00126685
CAS nummer: 89533-28-8