4-Iodostyrene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR46241-1G
OR46241-250MG
OR46241-5G
APOSOR46241-1GEA
2575
SEK
APOSOR46241-1G
APOSOR46241-250MG
APOSOR46241-5G
4-Iodostyrene
4-Iodostyrene
Formel:
C₈H₇I Smältpunkt: 40…46 °C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00045321 CAS nummer: 2351-50-0 |