3-Chloro-5-iodoanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46237-1G OR46237-250MG
APOSOR46237-1GEA 4050 SEK
APOSOR46237-1G APOSOR46237-250MG
3-Chloro-5-iodoanisole
3-Chloro-5-iodoanisole
Formel: C₇H₆ClIO
Kokpunkt: 87…89 °C (1,5 mm Hg)
Densitet: 1,8961 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18393318
CAS nummer: 861800-86-4