2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46091-1G OR46091-5G
APOSOR46091-1GEA 1725 SEK
APOSOR46091-1G APOSOR46091-5G
2,4-Dibromobenzaldehyde 98%
2,4-Dibromobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O
MW: 263,914 g/mol
Smältpunkt: 80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13185489
CAS nummer: 5629-98-1