3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-5-bromonitrobenzene
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 775 SEK
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Smältpunkt: 128 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00462820
CAS nummer: 55215-57-1