3-Bromo-5-iodophenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR46047-1G OR46047-250MG OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 295 SEK
APOSOR46047-1G APOSOR46047-250MG APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
MW: 298.904 g/mol
Smältpunkt: 82…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12405397
CAS nummer: 570391-20-7