1-Bromo-2-iodoethane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR460045-1G OR460045-250MG OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA 2175 SEK
APOSOR460045-1G APOSOR460045-250MG APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Formel: C₂H₄BrI
MW: 234.862 g/mol
Kokpunkt: 163 °C
Smältpunkt: 28…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041542
CAS nummer: 590-16-9