b-Amino-3-methoxybenzeneethanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR452172-1G OR452172-250MG OR452172-500MG
APOSOR452172-1GEA 9225 SEK
APOSOR452172-1G APOSOR452172-250MG APOSOR452172-500MG
b-Amino-3-methoxybenzeneethanol 97%
b-Amino-3-methoxybenzeneethanol
Formel: C₉H₁₃NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11213674
CAS nummer: 325153-00-2