(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR452157-1G OR452157-500MG
APOSOR452157-1GEA 9250 SEK
APOSOR452157-1G APOSOR452157-500MG
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,31 g/mol
Smältpunkt: 85…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09885895
CAS nummer: 137102-30-8