Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR452010-1G OR452010-250MG OR452010-500MG
APOSOR452010-1GEA 6175 SEK
APOSOR452010-1G APOSOR452010-250MG APOSOR452010-500MG
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Boc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MW: 243,299 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03840393
CAS nummer: 478183-61-8