4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
OR45194-1G OR45194-250MG
APOSOR45194-1GEA 15025 SEK
APOSOR45194-1G APOSOR45194-250MG
4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one 95%
4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₅H₁₀N₄O
MW: 142,159 g/mol
Smältpunkt: 168…172 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04972517
CAS nummer: 96240-10-7