3-Methyl-1,1-diphenylurea
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Methyl-3,3-diphenylurea
OR45151-25G OR45151-5G
APOSOR45151-25GEA 1550 SEK
APOSOR45151-25G APOSOR45151-5G
3-Methyl-1,1-diphenylurea
3-Methyl-1,1-diphenylurea
Formel: C₁₄H₁₄N₂O
MW: 226.274 g/mol
Smältpunkt: 172…174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00043722
CAS nummer: 13114-72-2