2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR45128-1G OR45128-250MG OR45128-5G
APOSOR45128-1GEA 2675 SEK
APOSOR45128-1G APOSOR45128-250MG APOSOR45128-5G
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
2-Bromo-4-iodo-6-methylphenol
Formel: C₇H₆BrIO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD27664804
CAS nummer: 1820641-98-2