3-Bromo-2-iodoanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR45121-1G OR45121-5G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 395 SEK
APOSOR45121-1G APOSOR45121-5G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18089327
CAS nummer: 450412-22-3