4-Bromo-2-iodoanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 345 SEK
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
Smältpunkt: 64…68 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD13186707
CAS nummer: 98273-59-7