1-Phenylcyclobutanamine
Leverantör: Apollo Scientific
OR451172-100MG OR451172-1G OR451172-250MG
APOSOR451172-100MGEA 3025 SEK
APOSOR451172-100MG APOSOR451172-1G APOSOR451172-250MG
1-Phenylcyclobutanamine
1-Phenylcyclobutanamine
Formel: C₁₀H₁₃N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08444192
CAS nummer: 17380-77-7