2-Iodo-6-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR45114-1G OR45114-250MG OR45114-5G
APOSOR45114-1GEA 2200 SEK
APOSOR45114-1G APOSOR45114-250MG APOSOR45114-5G
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
2-Iodo-6-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Smältpunkt: 109…111 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00859244
CAS nummer: 13073-26-2