2-sulphanylacetohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR450115-1G OR450115-250MG
APOSOR450115-1GEA 2875 SEK
APOSOR450115-1G APOSOR450115-250MG
2-sulphanylacetohydrazide
2-sulphanylacetohydrazide
Formel: C₂H₆N₂OS
Smältpunkt: 50…53 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD18263132
CAS nummer: 760-30-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III