3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR450031-5G OR450031-25G
APOSOR450031-5GEA 0 SEK
APOSOR450031-5G APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄HCl₂NO₂S
Smältpunkt: 175…177 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03789232
CAS nummer: 18480-53-0