5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR4414-1G OR4414-5G
APOSOR4414-1GEA 260 SEK
APOSOR4414-1G APOSOR4414-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈BrN
Smältpunkt: 39…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00159857
CAS nummer: 10075-52-2