2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR43527-1G OR43527-250MG OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA 2875 SEK
APOSOR43527-1G APOSOR43527-250MG APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇BrO
Smältpunkt: 46…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18392003
CAS nummer: 176504-70-4