3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Iodophenylene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3-iodobenzene
OR43514-1G OR43514-250MG
APOSOR43514-1GEA 3600 SEK
APOSOR43514-1G APOSOR43514-250MG
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
3-Iodobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₇IN₂
MW: 234,038 g/mol
Kokpunkt: 144 °C (5 mm Hg)
Smältpunkt: 49…51 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD12028717
CAS nummer: 34446-43-0