[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4248-5G OR4248-10G
APOSOR4248-5GEA 380 SEK
APOSOR4248-5G APOSOR4248-10G
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid 98%
[(4-Methylphenyl)thio]acetic acid
Formel: C₉H₁₀O₂S
Smältpunkt: 79…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00034675
CAS nummer: 3996-29-0