3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 1300 SEK
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O
Smältpunkt: 201…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18415946
CAS nummer: 100517-53-1