6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
OR42243-1G OR42243-5G OR42243-250MG
APOSOR42243-1GEA 0 SEK
APOSOR42243-1G APOSOR42243-5G APOSOR42243-250MG
6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Smältpunkt: 228 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09787826
CAS nummer: 118791-14-3