5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
OR42207-25G OR42207-5G
APOSOR42207-25GEA 1900 SEK
APOSOR42207-25G APOSOR42207-5G
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Smältpunkt: 164…167 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00043921
CAS nummer: 13852-51-2