1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)nitrobenzene, 1-Acetyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
OR42153-1G OR42153-25G OR42153-5G
APOSOR42153-1GEA 515 SEK
APOSOR42153-1G APOSOR42153-25G APOSOR42153-5G
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
1-[4-(4-Nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₅N₃O₃
MW: 249,266 g/mol
Smältpunkt: 150…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00248261
CAS nummer: 16264-08-7