3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR41167-5G OR41167-100G
APOSOR41167-5GEA 2575 SEK
APOSOR41167-5G APOSOR41167-100G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Formel: C₅H₇Br₃O₂
MW: 338,82 g/mol
Smältpunkt: 97…99 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128769
CAS nummer: 52813-48-6