(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR40781-1G
OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA
1600
SEK
APOSOR40781-1G
APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂O₃ Smältpunkt: 145…148 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD28102587 CAS nummer: 19545-97-2 |