7-Chloro-1-iodophenazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40774-1G OR40774-250MG OR40774-5G
APOSOR40774-1GEA 635 SEK
APOSOR40774-1G APOSOR40774-250MG APOSOR40774-5G
7-Chloro-1-iodophenazine
7-Chloro-1-iodophenazine
Formel: C₁₂H₆ClIN₂
Smältpunkt: 166…167 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD31920066
CAS nummer: 2367002-64-8