2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40674-1G OR40674-5G OR40674-10G
APOSOR40674-1GEA 650 SEK
APOSOR40674-1G APOSOR40674-5G APOSOR40674-10G
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
MW: 310,915 g/mol
Smältpunkt: 105…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779027
CAS nummer: 1032231-24-5