4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40655-1G OR40655-5G
APOSOR40655-1GEA 260 SEK
APOSOR40655-1G APOSOR40655-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326.914 g/mol
Smältpunkt: 183…186 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12767500
CAS nummer: 1133123-02-0