2-Chloro-6,7-dihydro-4-methyl-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR40569-1G OR40569-500MG
APOSOR40569-1GEA 5825 SEK
APOSOR40569-1G APOSOR40569-500MG
2-Chloro-6,7-dihydro-4-methyl-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2-Chloro-6,7-dihydro-4-methyl-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formel: C₈H₉ClN₂
MW: 168,623 g/mol
Smältpunkt: 71…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14584769
CAS nummer: 83939-58-6