3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (3-Chloro-6-methoxypyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-6-methoxypicolinyl alcohol
OR40364-1G OR40364-250MG
APOSOR40364-1GEA 2500 SEK
APOSOR40364-1G APOSOR40364-250MG
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂
Kokpunkt: 100…102 °C (0,3 mm Hg)
Smältpunkt: 36…38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD14606397
CAS nummer: 1227490-30-3