6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-5,6-dimethylpyridine, 6-Amino-2,3-lutidine, 5,6-Dimethylpyridin-2-amine
OR40193-1G OR40193-250MG
APOSOR40193-1GEA 855 SEK
APOSOR40193-1G APOSOR40193-250MG
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Smältpunkt: 41…43 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06200777
CAS nummer: 57963-08-3