2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR400988-1G OR400988-5G
APOSOR400988-1GEA 0 SEK
APOSOR400988-1G APOSOR400988-5G
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClIN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01763605
CAS nummer: 89642-53-5